Merck
630837
Sigma-Aldrich
2-Octyn-1-ol
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4C≡COH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
Beilstein:
1744120
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4560 (lit.)
bp
76-78 °C/2 mmHg (lit.)
gęstość
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
ciąg SMILES
CCCCCC#CCO
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-5,8H2,1H3
Klucz InChI
TTWYFVOMGMBZCF-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
195.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
91 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2