Merck
609072
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
Synonim(y):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine-15N, L-Phenylalanine-15N N-Fmoc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Masa cząsteczkowa:
388.42
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
99% (CP)
aktywność optyczna
[α]20/D -37°, c = 1 in DMF
metody
bio NMR: suitable
mp
180-187 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)[15NH]C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H21NO4/c26-23(27)22(14-16-8-2-1-3-9-16)25-24(28)29-15-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h1-13,21-22H,14-15H2,(H,25,28)(H,26,27)/t22-/m0/s1/i25+1
Klucz InChI
SJVFAHZPLIXNDH-LJSUXKQBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)