Merck
605603
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(palmitate-1,2-13C2)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Glyceryl tri(hexadecanoate-1,2-13C2)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C45H98O6
Masa cząsteczkowa:
813.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
64-66 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](=O)OCC(CO[13C](=O)[13CH2]CCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)[13CH2]CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i43+1,44+1,45+1,49+1,50+1,51+1
Klucz InChI
PVNIQBQSYATKKL-OBPKJVBCSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.