Merck
489514
Sigma-Aldrich
Glyceryl tri(oleate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
Triolein-carboxyls-13C3
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2CH2]2CH[O213C(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3]
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
888.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
bp
235-240 °C/18 mmHg
gęstość
0.913 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-/i55+1,56+1,57+1
Klucz InChI
PHYFQTYBJUILEZ-UBEHWWNBSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)