Kluczowe dokumenty
680842
Glyceryl tri(palmitate-1-13C)
endotoxin tested, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
1,2,3-propanetriol tris(hexadecanoate-1-13C), Glyceryl tri(hexadecanoate-1-13C), Tripalmitin-carboxyls-13C3
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
64-66 °C (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+3
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i49+1,50+1,51+1
Klucz InChI
PVNIQBQSYATKKL-SRWOPVBSSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Sigma-Aldrich.com presents an article about Stable Isotope labeled fatty acids and triglycerides can be used as tracers to follow the metabolism of dietary fat.