Merck
745472
Sigma-Aldrich
chlorowodorek cis-9-tetradecenoilo-L-karnityny
97% (CP)
Synonim(y):
cis-9-Tetradecenoyl-L-carnitine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H39NO4 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
369.54 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[N+](C)(C)C[C@H](CC([O-])=O)OC(CCCCCCC/C=C\CCCC)=O.Cl
InChI
1S/C21H39NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4;/h8-9,19H,5-7,10-18H2,1-4H3;1H/b9-8-;/t19-;/m0./s1
Klucz InChI
CNZGWHVCFLOOMJ-BVNCMAKQSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)