Merck
605425
Sigma-Aldrich
L-Fucose-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
6-Deoxy-L-galactose-1-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC5H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1/i2+1
Klucz InChI
PNNNRSAQSRJVSB-ZAHPDWKSSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)