Merck
604151
Sigma-Aldrich
Phthaloyl chloride-2,2′-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
Dichlorek 1,2-benzenodi(karbonylo-13C)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C6Cl2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
bp
269-271 °C (lit.)
mp
6-12 °C (lit.)
gęstość
1.423 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
Cl[13C](=O)c1ccccc1[13C](Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-3-1-2-4-6(5)8(10)12/h1-4H/i7+1,8+1
Klucz InChI
FYXKZNLBZKRYSS-BFGUONQLSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)