Merck
692018
Sigma-Aldrich
3-Methylphenethyl bromide
96%
Synonim(y):
1-(2-Bromoethyl)-3-methylbenzene, 1-Bromo-2-m-tolylethane
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.550
tw
101-103 °C/11 mmHg
gęstość
1.307 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cc1cccc(CCBr)c1
InChI
1S/C9H11Br/c1-8-3-2-4-9(7-8)5-6-10/h2-4,7H,5-6H2,1H3
Klucz InChI
STQJFINZGUXVEX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
228.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
109.4 °C