Kluczowe dokumenty
607614
Cyanogen bromide-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
Br13C15N
Masa cząsteczkowa:
107.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
bp
61-62 °C
mp
50-53 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Br[13C]#[15N]
InChI
1S/CBrN/c2-1-3/i1+1,3+1
Klucz InChI
ATDGTVJJHBUTRL-ZKDXJZICSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)