Merck
604216
Sigma-Aldrich
Ethyl-13C2 chlorooxoacetate
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C2H5ClO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.52
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
tw
135 °C (lit.)
gęstość
1.240 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2]OC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-2-8-4(7)3(5)6/h2H2,1H3/i1+1,2+1
Klucz InChI
OWZFULPEVHKEKS-ZDOIIHCHSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)