Merck
594709
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-hydroxyacetophenone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
mp
70-74 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
Oc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4,10H,5H2
Klucz InChI
IEPSGFQQGKPTPM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in the synthesis of:
  • Pyrrole-3-carboxylic acids
  • N-aryl-N-thiazolyl compounds via the Hantzsch reaction
  • Disubstituted oxadiazolylindole derivatives with antiinflammatory, analgesic and nitric oxide releasing activity
  • Anilino-aryl-thiazoles with inhibitory activity toward valosin-containing proteins
  • Tyrosine kinase erythropoietin inhibitors
  • E. coli methionine aminopeptidase inhibitors
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)