Merck
594598
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′,4′-dihydroxyacetophenone
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7BrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Postać
solid
mp
128-132 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ketone
ciąg SMILES
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H7BrO3/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3,10-11H,4H2
Klucz InChI
RAULLGKGLGXMOM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R K Munns et al.
Journal of chromatography, 442, 209-218 (1988-06-17)
A method is presented for the derivatization and determination of carboxylic acids by high-performance liquid chromatography with electrochemical and ultraviolet detection. The derivatizing reagents used in this study were synthesized, and their suitability was investigated for determination of drugs and