Merck
589977
Sigma-Aldrich
Thiosulfate, polymer-bound
macroporous, 16-50 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
Synonim(y):
Benzyltrimethylammonium thiosulfate, polymer-bound
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zakres etykietowania
1.5 mmol/g loading
wielkość cząstki
16-50 mesh
Cechy i korzyści
This resin has been reported to successfully quench Dess-Martin and Grieco-Dess-Martin periodinane reagents after oxidation step. Also can be used as a scavenger for allyl and benzyl halides.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Parlow, J.J. et al.
Tetrahedron, 55, 6785-6785 (1999)