Key Documents
589845
Boc-Met-OH-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine-1-13C, L-Methionine-1-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
47-50 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[13C](O)=O
InChI
1S/C10H19NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-7(8(12)13)5-6-16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1/i8+1
Klucz InChI
IMUSLIHRIYOHEV-BAZIHRRBSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)