Kluczowe dokumenty
SML1362
L755507
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[[(Hexylamino)carbonyl]amino]-N-[4-[2-[[(2S)-2-hydroxy-3-(4-hydroxyphenoxy)propyl]amino]ethyl]phenyl]-benzenesulfonamide, L-755,507
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC1=CC=C(OC[C@@H](O)CNCCC2=CC=C(NS(C3=CC=C(NC(NCCCCCC)=O)C=C3)(=O)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C30H40N4O6S/c1-2-3-4-5-19-32-30(37)33-24-10-16-29(17-11-24)41(38,39)34-25-8-6-23(7-9-25)18-20-31-21-27(36)22-40-28-14-12-26(35)13-15-28/h6-17,27,31,34-36H,2-5,18-22H2,1H3,(H2,32,33,37)/t27-/m0/s1
Klucz InChI
NYYJKMXNVNFOFQ-MHZLTWQESA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Small Molecule CRISPR Enhancers