Merck
SML0354
Sigma-Aldrich
Neuronostatin trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
L-Leucyl-L-arginyl-L-glutaminyl-L-phenylalanyl-L-leucyl-L-glutaminyl-L-lysyl-L-seryl-L-leucyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alanyl-L-alaninamide trifluoroacetate salt, Leu-Arg-Gln-Phe-Leu-Gln-Lys-Ser-Leu-Ala-Ala-Ala-Ala-NH2 trifluoroacetate salt, Neuronostatin-13 trifluoroacetate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C64H110N20O16 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1415.68 (free base basis)
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
lyophilized solid
kolor
white
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Działania biochem./fizjol.
Neuronostatyna jest hormonem peptydowym kodowanym przez gen somatostatyny, który bierze udział w regulacji funkcji neuronów, ciśnienia krwi, przyjmowania pokarmu i zachowań związanych z piciem. Dane wskazują, że neuronostatyna reguluje funkcję skurczową serca i przeżycie kardiomiocytów. Również neuronostatyna znacząco hamowała zarówno spożycie pokarmu, jak i wody, gdy była podawana centralnie dorosłym samcom szczurów.
Neuronostatyna to hormon peptydowy kodowany przez gen somatostatyny, który bierze udział w regulacji funkcji neuronów, ciśnienia krwi, przyjmowania pokarmu i zachowań związanych z piciem.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Sigma-Aldrich offers many products related to somatostatin receptors for your research needs.