Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
ZRB1763
Sigma-Aldrich
Anti-MCP-1 Antibody, clone 2G17 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Białko chemoatrakcyjne monocytów 1, Białko chemotaktyczne monocytów 1, Białko wydzielnicze monocytów JE, Chemokina 2 z motywem C-C, Czynnik chemotaktyczny i aktywujący monocyty, Drobno indukowalna cytokina A2, HC11, MCAF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2G17, recombinant monoclonal
opis
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 stanowią całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych. Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego systemu ekspresji rekombinowanej, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej konsystencji między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest zatwierdzone pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 2G17 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko chemotaktyczne monocytów 1 (MCP-1). Jego celem jest epitop w obrębie 17 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 17 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka chemotaktycznego monocytów 1 (MCP-1).
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie tkanki nerki myszy.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło MCP-1 w lizacie tkanki nerki myszy.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MCP-1 w lizatach ludzkich tkanek nerek i szczurzych tkanek nerek oraz rekombinowanym ludzkim białku MCP-1.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptyd MCP-1 z KD 7,6 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MCP-1 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło MCP-1 w wycinkach tkanki ludzkiej nerki.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Opis wartości docelowych
Chemokina 2 z motywem C-C (UniProt: P13500; znana również jako HC11, Monocyte chemoattractant protein 1, Monocyte chemotactic and activating factor, MCAF, Monocyte chemotactic protein 1, MCP-1, Monocyte secretory protein JE, Small-inducible cytokine A2) jest kodowana przez gen CCL2 (znany również jako MCP1, SCYA2) (Gene ID: 6347) u człowieka. MCP należy do rodziny, która składa się z co najmniej czterech członków (MCP-1-4). MCP-1 jest silnym czynnikiem chemotaktycznym dla monocytów i wykazano, że reguluje migrację i infiltrację monocytów/makrofagów i limfocytów T pamięci. Służy jako ligand dla receptora C-chemokiny CCR2, a jego wiązanie z CCR2 indukuje silną odpowiedź chemotaktyczną i mobilizację wewnątrzkomórkowych jonów wapnia. Może być zaangażowany w rekrutację monocytów do ściany tętnicy podczas procesu chorobowego miażdżycy. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-23), który jest następnie odcinany w celu wytworzenia dojrzałego białka. Jest on wytwarzany przez różne komórki, które są ważne dla przeciwwirusowej odpowiedzi immunologicznej, w tym komórki śródbłonka, fibroblasty, nabłonkowe, mięśni gładkich, mezangialne, astrocytarne, monocytarne i mikroglejowe. Jednakże, monocyty/makrofagi są głównymi 7721 MCP-1. Sekwencja treoniny 10 do tyrozyny 13 wydaje się być niezbędna dla jego funkcji, a każda mutacja w którejkolwiek z tych reszt powoduje znaczny spadek jego aktywności. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, 4595, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Deshmane, SL., et al. (2009). J. Interferon Cytokine Res. 29(6); 313-326; Jarnagin, K., et al. (1999). Biochemistry. 38(49); 166167-16177; Li, YS., et al. (1993). Mol. Cell. Biochem. 126(1); 61-68).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS z 5% trehalozą, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie ZooMAb mogą mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki) po liofilizacji. Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 µL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 µl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
Affinity is a trademark of Mine Safety Appliances Co.
SOURCE is a trademark of Cytiva
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)