ZMS1042
Anti-ssDNA Antibody, clone 16-19 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
Single stranded DNA
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
16-19, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
bovine
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Dot Blot with ssDNA from Calf thymus.
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ssDNA from Calf thymus.
Tested applications
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): Serial of dilutions from a representative lot detected ssDNA from Calf thymus.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ssDNA in Molt 4 cells treated with Etoposide (10 M; overnight).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Evaluated by Dot Blot with ssDNA from Calf thymus.
Dot Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ssDNA from Calf thymus.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)