Kluczowe dokumenty
408425
Boc-Met-OH
99%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine, Boc-L-methionine
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D −22°, c = 1 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
47-50 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-7(8(12)13)5-6-16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
Klucz InChI
IMUSLIHRIYOHEV-ZETCQYMHSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.