Merck
587680
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OH-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-glutamic acid-1-13C, L-Glutamic acid-1-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
HO2C(CH2)2CH(NH-Boc)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
110 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/t6-/m0/s1/i8+1
Klucz InChI
AQTUACKQXJNHFQ-DWNZYCRPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3