Merck
694304
Sigma-Aldrich
Benzamide (phenyl-1-13C)
99 atom % 13C
Synonim(y):
Benzoic-1-13C acid amide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC6H7NO
Masa cząsteczkowa:
122.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Postać
solid
mp
125-128 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
NC(=O)[13c]1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)/i6+1
Klucz InChI
KXDAEFPNCMNJSK-PTQBSOBMSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3