Merck
579262
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethoxyphenyl trifluoromethanesulfonate
97%
Synonim(y):
3,5-Dimethoxyphenol trifluoromethanesulfonate
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3OSO2CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4640 (lit.)
gęstość
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
triflate
ciąg SMILES
COc1cc(OC)cc(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C9H9F3O5S/c1-15-6-3-7(16-2)5-8(4-6)17-18(13,14)9(10,11)12/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
XCOBIQQRDHVTAN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)