Merck
57903
Sigma-Aldrich
(Iodomethyl)trimethylsilane
≥99.0% (GC)
Synonim(y):
(Trimethylsilyl)methyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCH2I
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.12
Beilstein:
1731485
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
tw
139-141 °C (lit.)
gęstość
1.443 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
C[Si](C)(C)CI
InChI
1S/C4H11ISi/c1-6(2,3)4-5/h4H2,1-3H3
Klucz InChI
VZNYXGQMDSRJAL-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Starting material for the preparation of 2-(trimethylsilyl)ethyl-triphenylphosphonium iodide used for the synthesis of allyl silanes; Used for the N-alkylation of amides, in a reaction sequence to prepare unstabilized ylides for [2+3]-cycloadditions
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
I. Fleming et al.
Synthesis, 446-446 (1979)
D. Seyferth et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3104-3104 (1977)
E. Vedejs et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50, 2170-2170 (1985)
E. Vedejs et al.
The Journal of Organic Chemistry, 48, 4773-4773 (1983)
Produkty
Przegląd mechanizmu SET w katalizie fotoredoksowej dla zrównoważonych reakcji i przegrupowania oksazirydyn.