Merck
277711
Sigma-Aldrich
(Methoxymethyl)trimethylsilane
98%
Synonim(y):
(Trimethylsilyl)methyl methyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OCH2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.25
Beilstein:
1732033
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
tw
83 °C/740 mmHg (lit.)
gęstość
0.758 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
ciąg SMILES
COC[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14OSi/c1-6-5-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
PPNQXAYCPNTVHH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
21.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Przegląd mechanizmu SET w katalizie fotoredoksowej dla zrównoważonych reakcji i przegrupowania oksazirydyn.