Merck
574988
Sigma-Aldrich
Ammonium nickel(II) sulfate hexahydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Nickel ammonium sulfate
About This Item
Wzór liniowy:
(NH4)2Ni(SO4)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.99
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: nickel
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
85-89 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble(lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
N.N.[Ni++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OS(O)(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H3N.Ni.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h2*1H3;;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q;;+2;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
ZZPAXHDZFDUTLY-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tania Campos-Ordonez et al.
Cellular and molecular neurobiology, 39(3), 435-449 (2019-02-17)
Cyclohexane (CHX) is an organic solvent commonly used as a drug-of-abuse. This drug increases the oxidative stress and glial reactivity in the hippocampus, which suggests that this brain region is vulnerable to CHX effects. This study aimed to establish the
R Barbaroux et al.
The Science of the total environment, 423, 111-119 (2012-03-13)
The extraction of nickel (Ni) from ultramafic soils by phytomining can be achieved using Alyssum murale cultures. This study presents a new process for the valorization of Ni accumulated by this plant through the production of a Ni ammonium disulfate
K M Cullen
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 42(10), 1383-1391 (1994-10-01)
A reliable new method was developed for detecting neurofibrillary tangles, senile plaques, and neuropil threads in human neural tissue. Excellent morphological definition of the pathological structures was achieved with this procedure without staining normal neuronal and glial elements. The technique
Heavy metal intensification of DAB-based HRP reaction product.
J C Adams
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 29(6), 775-775 (1981-06-01)
Z C Peng et al.
Brain research bulletin, 36(1), 101-105 (1995-01-01)
Immunostaining of Fos, the nuclear protein encoded by the immediate early gene c-fos, is widely used to reveal the functional activation of neurons. The chemical identity of cells that express c-fos can be investigated with double immunohistochemistry. We report the