Merck
203890
Sigma-Aldrich
Nickel(II) sulfate heptahydrate
99.999% trace metals basis
Synonim(y):
Heptahydrat siarczanu niklu
About This Item
Wzór liniowy:
NiSO4 · 7H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.86
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99.999% trace metals basis
Formularz
crystals and lumps
zanieczyszczenia
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
gęstość
1.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Ni++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Klucz InChI
OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Heptahydrat siarczanu niklu(II), rozpuszczalne w wodzie ciało stałe, jest szeroko wykorzystywany w różnych zastosowaniach przemysłowych, takich jak elektrochemia, kataliza, elektronika i optoelektronika. Jego właściwości elektrochemiczne sprawiają, że jest cennym składnikiem w syntezie materiałów elektrodowych, które są stosowane w bateriach, superkondensatorach i ogniwach paliwowych.
Zastosowanie
Heptahydrat siarczanu niklu(II) może być wykorzystywany w badaniach i rozwoju:
  • Jako istotny prekursor do generowania bogatych w nikiel materiałów katodowych (NMC, NCA) do akumulatorów litowo-jonowych przy użyciu procesu współstrącania ze względu na jego prostotę, łatwość skalowania i zdolność do wytwarzania jednorodnej struktury w skali cząstek.
  • Jako źródło niklu w procesie elektrodepozycji w celu wytworzenia Ni-NTNW (sieci nanorurek niklowych), która jest następnie powlekana elektroaktywnym materiałem NiCo-LDH w celu utworzenia hierarchicznej elektrody superkondensatora.
  • Jako prekursor do syntezy kompleksu cynamonianu niklu(II), który jest kluczowym składnikiem w przygotowaniu monomerów chelatów metali.
  • Zsyntetyzowanie wysoce wydajnego trimetalicznego elektrokatalizatora Fe-Co-Ni do reakcji wydzielania tlenu (OER) z innymi siarczanami metali.
  • Synteza stopu o wysokiej entropii do powłok w celu poprawy twardości, odporności na zużycie i odporności na korozję.
Cechy i korzyści
  • Wysoka czystość z analizą metali śladowych (=< 15 ppm) dla 32 pierwiastków, odpowiednia do baterii.
  • Wysoka rozpuszczalność w wodzie, idealna do syntezy kompozytów do różnych zastosowań.
  • Niski poziom ppm jonów metali, w tym Al, K, Na, Mg, Cu, Co itp. 7) Czystość 99,999% jest idealna do niklowania.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
respiratory tract irritation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Timothy S Kountz et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 207(5), 1275-1287 (2021-08-15)
The airway epithelial cells (AECs) lining the conducting passageways of the lung secrete a variety of immunomodulatory factors. Among these, PGE2 limits lung inflammation and promotes bronchodilation. By contrast, IL-6 drives intense airway inflammation, remodeling, and fibrosis. The signaling that
Shuke Xiao et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 119(25), e2204238119-e2204238119 (2022-06-15)
The Anthropocene Epoch poses a critical challenge for organisms: they must cope with new threats at a rapid rate. These threats include toxic chemical compounds released into the environment by human activities. Here, we examine elevated concentrations of heavy metal
Natali L Chanaday et al.
Neuron, 109(8), 1314-1332 (2021-03-13)
Store-operated calcium entry (SOCE) is activated by depletion of Ca2+ from the endoplasmic reticulum (ER) and mediated by stromal interaction molecule (STIM) proteins. Here, we show that in rat and mouse hippocampal neurons, acute ER Ca2+ depletion increases presynaptic Ca2+
Dejan Popović et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(10) (2019-10-09)
: This study examined the hepatoprotective and anti-inflammatory effects of anthocyanins from Vaccinim myrtillus (bilberry) fruit extract on the acute liver failure caused by carbon tetrachloride-CCl4 (3 mL/kg, i.p.). The preventive treatment of the bilberry extract (200 mg anthocyanins/kg, orally
Adel Almogren et al.
Annals of Saudi medicine, 32(4), 404-407 (2012-06-19)
Contact allergy is associated with a significant morbidity all over the world. This study was performed to investigate the pattern of sensitization by contact allergens in the local population. Retrospective study to investigate patch test reactivity among patients with clinical
Produkty
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Nanocząstki plazmoniczne mają unikalne właściwości optyczne, które można dostosować do różnych zastosowań w przemyśle biotechnologicznym1-8 i elektronicznym9-16.