Merck
570796
Sigma-Aldrich
Iodopolystyrene
1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonim(y):
poly(iodostyrene)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
23151817
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
sieciowanie krzyżowe
1 % cross-linked with divinylbenzene
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
ciąg SMILES
Ic1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C6H5I/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;7-6-4-2-1-3-5-6/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5H
Klucz InChI
YCGZYUFXRPSAFI-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)