Kluczowe dokumenty
566217
7-[4-(Trifluoromethyl)coumarin]acrylamide
98%
Synonim(y):
7-(Acryloylamino)-4-trifluoromethylcoumarin, N-(2-Oxo-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-7-yl)acrylamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8F3NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Próba
98%
mp
222-224 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
342 nm
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C=C)ccc12
InChI
1S/C13H8F3NO3/c1-2-11(18)17-7-3-4-8-9(13(14,15)16)6-12(19)20-10(8)5-7/h2-6H,1H2,(H,17,18)
Klucz InChI
WJZFVBAYCVHWRE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Fluorescent monomer
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?