Kluczowe dokumenty
908673
Nile blue acrylamide
Synonim(y):
Błękit nilu, Monomer fluorescencyjny
About This Item
Polecane produkty
Formularz
crystals
kolor
dark blue to purple
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+](=C1C=C2Oc3c(c4c(c(c3)NC(=O)C=C)cccc4)N=C2C=C1)(CC)CC
InChI
1S/C23H21N3O2.ClH/c1-4-22(27)24-19-14-21-23(17-10-8-7-9-16(17)19)25-18-12-11-15(13-20(18)28-21)26(5-2)6-3;/h4,7-14H,1,5-6H2,2-3H3;1H
Klucz InChI
DSLXBAJBQIYISM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)