Kluczowe dokumenty
564613
5-Amino-2-nitrobenzoic acid
97%
Synonim(y):
2-Nitro-5-aminobenzoic acid, 3-Carboxy-4-nitroaniline, NSC 74455
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
236-238 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6N2O4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,8H2,(H,10,11)
Klucz InChI
KZZWQCKYLNIOBT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Two-component dendritic chain reactions
- Enzymic activation of hydrophobic self-immolative dendrimers
- Preparation of insulin receptor tyrosine kinase activator
- Preparation of polymer-bound diazonium salts using Merrifield resin-bound piperazine
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?