Merck
562289
Sigma-Aldrich
3,5-Dichlorophenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
Cl2C6H3MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
Poziom jakości
stężenie
0.5 M in THF
bp
65 °C
gęstość
0.972 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
chloro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1cc(Cl)cc([Mg]Br)c1
InChI
1S/C6H3Cl2.BrH.Mg/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
PWOVECVCCCTJFQ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
3,5-Dichlorophenylmagnesium bromide can be used:
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of non-alternant polycyclic hydrocarbon named indeno-benzophenalene.
  • As a substrate in the synthesis of carboxylic esters by reacting with 2-methyl-4,6-pyrimidyl dicarbonates.
  • As a substrate in the synthesis of aryl ketones by reacting with acid chlorides using bis[2-(N,N-dimethylamino)ethyl] ether ligand.
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-6.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-21.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)