Merck
556742
Sigma-Aldrich
4-Acetylamino-2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)anisole
97%
Synonim(y):
3′-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-4′-methoxyacetamide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C(O)NHC6H3(OCH3)N(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.31
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
116-120 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1ccc(NC(C)=O)cc1N(CCO)CCO
InChI
1S/C13H20N2O4/c1-10(18)14-11-3-4-13(19-2)12(9-11)15(5-7-16)6-8-17/h3-4,9,16-17H,5-8H2,1-2H3,(H,14,18)
Klucz InChI
UIQVGOZJVVAPOV-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)