About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H7N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
81.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
liquid
kolor
yellow
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1cc[nH]c1
InChI
1S/C5H7N/c1-5-2-3-6-4-5/h2-4,6H,1H3
Klucz InChI
FEKWWZCCJDUWLY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Packaged under argon
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Cornforth, J., et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1459-1459 (1990)