Merck
D158402
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole
97%
Synonim(y):
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole, Kryptopyrrole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.20
Beilstein:
107089
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
tw
197 °C/710 mmHg (lit.)
gęstość
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCc1c(C)c[nH]c1C
InChI
1S/C8H13N/c1-4-8-6(2)5-9-7(8)3/h5,9H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
ZEBBLOXDLGIMEG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole can be used as a substrate for the synthesis of:
  • Boradiazaindacene (BODIPY dyes) units as a building block for the fabrication of energy transfer cassettes.
  • Meso-benzyl and meso-alkyl dipyrrins salts by treating with corresponding acid chloride.
  • 2,5-Bis[3,5-dimethyl-4-ethylpyrrol-2-yl]cyclohexadiene-1,4-dione by reacting with 1,4-benzoquinone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Squaraines based on 2-arylpyrroles
Bonnett R, et al.
Tetrahedron, 60(40), 8913-8918 (2004)
Boradiazaindacene (Bodipy)-based building blocks for the construction of energy transfer cassettes
Barin G, et al.
Tetrahedron Letters, 50(15), 1738-1740 (2009)
Formation of vinylic dipyrroles by the deprotonation of meso-alkyl and meso-benzyl dipyrrin HCl salts
Al-Sheikh A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(7), 2866-2869 (2009)
Evanildo G Lacerda et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 20(1), 78-91 (2018-11-20)
Prediction of chemical shifts in organic cations is known to be a challenge. In this article we meet this challenge for α-protonated alkylpyrroles, a class of compounds not yet studied in this context, and present a combined experimental and theoretical
E P Heleniak et al.
Medical hypotheses, 19(4), 333-338 (1986-04-01)
At least two groups of schizophrenics will be described. One such group may have a mutant delta-6-desaturase which prefers the omega-6-series essential fatty acids over the omega-3 series essential fatty acids resulting in low cis-linoleic acid blood levels. This subgroup