Merck
T80306
Sigma-Aldrich
1,2,5-Trimethylpyrrole
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H11N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.498 (lit.)
tw
173 °C (lit.)
gęstość
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)n1C
InChI
1S/C7H11N/c1-6-4-5-7(2)8(6)3/h4-5H,1-3H3
Klucz InChI
YRABRACUKBOTKB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Vincenzina Barbera et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(1) (2019-01-02)
The mechanism for the functionalization of graphene layers with pyrrole compounds was investigated. Liquid 1,2,5-trimethylpyrrole (TMP) was heated in air in the presence of a high surface area nanosized graphite (HSAG), at temperatures between 80 °C and 180 °C. After