Z115738
1143 adapter do czyszczenia parownika obrotowego
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS24/40
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do szybkiego i łatwego czyszczenia zespołu skraplacza parownika.
Technika czyszczenia parownika
1. Podłącz adapter czyszczący do parownika obrotowego.
2. Podłącz końcówkę adaptera czyszczącego.
3. Wciągnąć rozpuszczalnik do układu przez rurkę doprowadzającą.
4. Szybko zwolnij podciśnienie.
5. Rozpuszczalnik jest rozpylany na cały zespół, czyszcząc go szybko i skutecznie.
Technika czyszczenia parownika
1. Podłącz adapter czyszczący do parownika obrotowego.
2. Podłącz końcówkę adaptera czyszczącego.
3. Wciągnąć rozpuszczalnik do układu przez rurkę doprowadzającą.
4. Szybko zwolnij podciśnienie.
5. Rozpuszczalnik jest rozpylany na cały zespół, czyszcząc go szybko i skutecznie.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115738-1EA | 4061826227671 |