540978
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide
96%
Synonim(y):
Dibromocyano acetic acid amide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
mp
122-125 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)C(Br)(Br)C#N
InChI
1S/C3H2Br2N2O/c4-3(5,1-6)2(7)8/h(H2,7,8)
Klucz InChI
UUIVKBHZENILKB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges