Kluczowe dokumenty
712728
N-Tosylaziridine
98%
Synonim(y):
N-(p-Toluenesulfonyl)aziridine, N-(p-Tolylsulfonyl)aziridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.25
Beilstein:
154388
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
≥98.0% (HPLC)
98%
Formularz
crystals
grupa funkcyjna
sulfonamide
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N2CC2
InChI
1S/C9H11NO2S/c1-8-2-4-9(5-3-8)13(11,12)10-6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
VBNWSEVVMYMVLC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for beta-aminoethylation
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Garcia-Espana, E.
Gazzetta Chimica Italiana, 115, 399-399 (1985)
Anet, F.A.L.
Journal of the American Chemical Society, 89, 357-357 (1967)