Merck
536377
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Diethylamino)acetanilide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NC6H4NHCOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
81-84 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
amine
ciąg SMILES
CCN(CC)c1cccc(NC(C)=O)c1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-4-14(5-2)12-8-6-7-11(9-12)13-10(3)15/h6-9H,4-5H2,1-3H3,(H,13,15)
Klucz InChI
FPUKYOSOAAPHTN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)