Merck
524891
Sigma-Aldrich
1-(Triphenylmethyl)imidazole
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
mp
220-224 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-4-10-19(11-5-1)22(24-17-16-23-18-24,20-12-6-2-7-13-20)21-14-8-3-9-15-21/h1-18H
Klucz InChI
NPZDCTUDQYGYQD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(trifenylometylo)imidazol jest pochodną imidazolu.
Zastosowanie
1-(trifenylometylo)imidazol może być stosowany w syntezie 1,2,5-trisubstytuowanych pochodnych imidazolu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
2, 5-Dilithiation of N-protected imidazoles. Syntheses of 2, 5-disubstituted derivatives of 1-methoxymethyl-, 1-triphenylmethyl-, and 1-(N, N-dimethylsulphonamido)-imidazole.
Chadwick DJ and Ngochindo RI.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 481-486 (1984)