Merck
518980
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Methoxyphenyl)vinylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
[(E)-2-(4-Methoxyphenyl)ethenyl]boronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH=CHB(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.99
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
mp
140-144 °C
ciąg SMILES
COc1ccc(\C=C\B(O)O)cc1
InChI
1S/C9H11BO3/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10(11)12/h2-7,11-12H,1H3/b7-6+
Klucz InChI
LGSBCAPDUJYMOQ-VOTSOKGWSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
  • Enantioselective conjugate addition reactions with indole-appended enones
  • Liebeskind-Srogl cross-coupling reactions
  • Petasis asymmetric dihydroxylation for synthesis of (dihydroxy)homotyrosines
  • Copper-catalyzed trifluoromethylation
  • Asymmetric Michael addition with hydroxycinnamaldehydes
  • Cobalt-catalyzed coupling for synthesis of phenylbutenylheteroarenes
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)