Merck
723541
Sigma-Aldrich
Potassium (4-vinylphenyl)trifluoroborate
96%
Synonim(y):
Potassium 4-ethenylphenyltrifluoroborate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7BF3K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
269-274 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7BF3.K/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12;/h2-6H,1H2;/q-1;+1
Klucz InChI
HNOYWVVIZWIBQK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)