Merck
514675
Sigma-Aldrich
Ethyl 3,5-difluorobenzoylformate
96%
Synonim(y):
Ethyl 3,5-difluorophenylglyoxylate
About This Item
Wzór liniowy:
F2C6H3COCO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
247.4 °C (lit.)
gęstość
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
fluoro
ketone
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C10H8F2O3/c1-2-15-10(14)9(13)6-3-7(11)5-8(12)4-6/h3-5H,2H2,1H3
Klucz InChI
JPTHBXHXKOKMTE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65.56 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)