Merck
513466
Sigma-Aldrich
Luperox® ATC50, Benzoyl peroxide
~50 wt. % in tricresyl phosphate
Synonim(y):
Benzoyl peroxide, blend in tricresyl phosphate
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5CO)2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
242.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
stężenie
~50 wt. % in tricresyl phosphate
gęstość
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Polymerization initiator
Informacje prawne
Product of Arkema Inc.
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. E - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Lawrence F Eichenfield et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 11(7), 818-824 (2012-07-11)
Acne is common in adolescents and especially difficult to manage in people with color. A fixed combination of clindamycin phosphate and benzoyl peroxide (BPO) (clindamycin phosphate 1.2%/BPO 2.5% gel) was evaluated to determine its utility in treating moderate to severe
Suzanne M Jervis et al.
Journal of food science, 78(2), R129-R137 (2013-01-22)
Whey is a value-added product that is utilized in many food and beverage applications for its nutritional and functional properties. Whey and whey products are generally utilized in dried ingredient applications. One of the primary sources of whey is from
Adam J Friedman et al.
The Journal of investigative dermatology, 133(5), 1231-1239 (2012-11-30)
Advances in nanotechnology have demonstrated potential application of nanoparticles (NPs) for effective and targeted drug delivery. Here we investigated the antimicrobial and immunological properties and the feasibility of using NPs to deliver antimicrobial agents to treat a cutaneous pathogen. NPs
E J Kang et al.
Journal of food science, 77(7), C818-C823 (2012-07-05)
Residual annatto colorant (norbixin) in fluid Cheddar cheese whey can be bleached. The 2 approved chemical bleaching agents for whey, hydrogen peroxide (HP) and benzoyl peroxide (BP), negatively impact the flavor of dried whey protein. The objective of this study
Kate McKeage et al.
American journal of clinical dermatology, 9(3), 193-204 (2008-04-24)
Clindamycin 1%/benzoyl peroxide 5% (BenzaClin) is a combination gel indicated for use twice daily, or as directed by a physician, for the topical treatment of inflammatory and noninflammatory lesions of acne vulgaris. In well designed clinical trials in patients with