Merck
510424
Sigma-Aldrich
3-Butylthiophene
96%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501 (lit.)
tw
181-183 °C (lit.)
gęstość
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCc1ccsc1
InChI
1S/C8H12S/c1-2-3-4-8-5-6-9-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
KPOCSQCZXMATFR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
3-Butylthiophene is an alkylthiophene.
Informacje prawne
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup