Kluczowe dokumenty
498297
4,6-Diaminoresorcinol dihydrochloride
97%
About This Item
Wzór liniowy:
(H2N)2C6H2-1,3-(OH)2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
254 °C (dec.) (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.Cl.Nc1cc(N)c(O)cc1O
InChI
1S/C6H8N2O2.2ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;/h1-2,9-10H,7-8H2;2*1H
Klucz InChI
KUMOYHHELWKOCB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Dichlorowodorek 4,6-diaminorezorcynolu może być stosowany jako prekursor w syntezie:
- poli(p-fenylenobenzobisoksazol) (PBO)
- poli(2,6-naftalenobenzobisoksazol) (Naph-2,6-PBO)
- poli(1,5-naftalenobenzobisoksazol) (Naph-1,5-PBO)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Facile sulfur-assisted carbonylation of diaminoresorcinol with carbon monoxide.
Mizuno T, et al.
Heteroatom Chem., 23(1), 111-116 (2012)
A safe cost-efficient synthesis of 4,6-diaminoresorcinol.
Pews RG, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(23), 8255-8256 (1997)
Synthesis, structure and properties of carbon nanotube/poly(p-phenylene benzobisoxazole) composite fibres.
Li J, et al.
Polymer International, 55(4), 456-465 (2006)
The synthesis, characterization, and crystal structures of poly (2,6-naphthalenebenzobisoxazole) and poly (1,5-naphthalenebenzobisoxazole).
Park SY, et al.
Journal of Polymer Science. Part B, Polymer Physics, 44(14), 1948-1957 (2006)