Merck
495301
Sigma-Aldrich
(+)-2,2′-Isopropylidenebis[(4R)-4-benzyl-2-oxazoline]
98%
Synonim(y):
(R,R)-(+)-2,2′-Isopropylidenebis(4-benzyl-2-oxazoline), [R(R*,R*)]-(+)-2,2′-Isopropylidenebis(4-benzyl-2-oxazoline)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H26N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]22/D +65°, c = 1 in ethanol
mp
54-60 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C1=N[C@@H](CO1)Cc2ccccc2)C3=N[C@@H](CO3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C23H26N2O2/c1-23(2,21-24-19(15-26-21)13-17-9-5-3-6-10-17)22-25-20(16-27-22)14-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,19-20H,13-16H2,1-2H3/t19-,20-/m1/s1
Klucz InChI
GAKCKAKYRQUVRK-WOJBJXKFSA-N
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
C2-symmetric chiral bisoxazolines (BOX) ligands