Merck
490946
Sigma-Aldrich
Trimethylamine-15N
98 atom % 15N
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)315N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
gęstość pary
2.09 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
13.3 psi ( 0 °C)
czystość izotopowa
98 atom % 15N
temp. samozapłonu
374 °F
bp
3-4 °C (lit.)
mp
−117 °C (lit.)
gęstość
0.647 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
C[15N](C)C
InChI
1S/C3H9N/c1-4(2)3/h1-3H3/i4+1
Klucz InChI
GETQZCLCWQTVFV-AZXPZELESA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Standard 1 g quantitiy is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with stainless steel 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 13 psig for 1 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Polecane produkty
Stainless steel hose adapter Z146838 or stainless steel body mini gas regulator Z513547 is recommended.
Informacje prawne
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
króciec do węża
Numer produktu
Opis
Cennik
regulator
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
19.9 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-6.7 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)