Kluczowe dokumenty
489158
Triethyl(silane-d)
97 atom % D
Synonim(y):
Deuterated triethylsilane
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3SiD
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
117.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Polecane produkty
czystość izotopowa
97 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4117 (lit.)
bp
107 °C (lit.)
gęstość
0.737 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H][Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16Si/c1-4-7(5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3/i7D
Klucz InChI
AQRLNPVMDITEJU-WHRKIXHSSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?